SRP6447
CNTN2/Contactin-2 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
AXT, Contactin-2, DKFZp781D102, FLJ37193, FLJ42746, MGC157722, TAG-1, TAX, TAX-1, TAX1
About This Item
fonte biológica
human
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 109 kDa
observed mol wt 140 kDa by SDS-PAGE (reducing) (Ser 31 is the predicted N-terminal .)
embalagem
pkg of 10 and 50 μg
Impurezas
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... CNTN2(6900)
Descrição geral
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)