SRP6420
Kallikrein-1 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
KLK1, KLKR, Klk6, hK1
About This Item
fonte biológica
human
recombinante
expressed in HEK 293 cells
etiqueta
6-His tagged (C-terminus)
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 27.9 kDa
observed mol wt 40-45 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to glycosylation. Pro 19 is the predicted N-terminal.)
embalagem
pkg of 10 μg
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... KLK1(3816)
Descrição geral
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3