SRP6408
ErbB4/HER4 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
MGC138404, p180erbB4
About This Item
fonte biológica
human
recombinante
expressed in HEK 293 cells
etiqueta
6-His tagged (C-terminus)
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 70.6 kDa
observed mol wt 95-110 kDa by SDS-PAGE (reducing) (Glu26 is the predicted N-terminal .)
embalagem
pkg of 10 and 50 μg
Impurezas
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... ErbB4(2066)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Platinum-Based Therapy
the epidermal growth factor receptor family
A genome-wide association study identifies a breast cancer risk variant in ERBB4 at 2q34: results from the Seoul Breast Cancer Study