SRP6369
AKR1D1 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
3o5bred, Aldo-keto reductase family 1, CBAS2, SRD5B1, member D1
About This Item
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
Formulário
liquid
peso molecular
39.5 kDa (346 aa, 1-326 aa + His Tag)
embalagem
pkg of 100 μg
concentração
0.5 mg/mL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... AKR1D1(6718)
Descrição geral
Recombinant human AKR1D1 protein, fused to His-tag at N-terminus, was expressed in E.coli and purified by using conventional chromatography techniques.
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)