SRP6357
CXCL17 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥85% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
Chemokine (C-X-C motif) ligand 17, DMC, Dcip1, MGC138300, UNQ473, VCC-1, VCC1
About This Item
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥85% (SDS-PAGE)
forma
liquid
peso molecular
13.7 kDa (119 aa, 22-119 aa + His Tag)
embalagem
pkg of 50 μg
concentração
0.25 mg/mL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... CXCL17(284340)
Descrição geral
forma física
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3