SRP6255
VEGF-B human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
VEGFB, VEGFL, VRF
About This Item
fonte biológica
human
recombinante
expressed in HEK 293 cells
etiqueta
6-His tagged (C-terminus)
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized powder
peso molecular
calculated mol wt 20.2 kDa
observed mol wt 15-18 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to glycosylation. Arg 22 is the predicted N-terminus.)
observed mol wt 33-35 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
Impurezas
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... VEGF-B(7423)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3