SRP6251
CCL6 from mouse
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
C10, CCL6, MRP-1, SCYA6
About This Item
fonte biológica
mouse
recombinante
expressed in HEK 293 cells
etiqueta
6-His tagged (C-terminus)
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
peso molecular
calculated mol wt 11.4 kDa (The predicted N-terminus is Gly22.)
observed mol wt 14 kDa by SDS-PAGE (reducing)
embalagem
pkg of 10 μg
Impurezas
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... CCL6(20305)
Descrição geral
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)