SRP6206
sCD22 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
B Lymphocyte cell adhesion molecule, BL-CAM, Leu-14, Siglec-2
About This Item
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥98% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
peso molecular
~75 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
Impurezas
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... CD22(933)
Descrição geral
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)