Documentos Principais
SRP6186
Sigma-Aldrich
Platelet Factor 4 from human platelets
≥95% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
C-X-C motif chemokine 4, Iroplact, Oncostatin-A
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
fonte biológica
human
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized
peso molecular
27.1 kDa
embalagem
pkg of 20 μg
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... PF4(5196)
Descrição geral
A heparin-neutralizing protein which is contained in platelet storage granules. Platelet Factor 4 is released during aggregation, but its actual role in normal or abnormal hemostasis is unknown.
forma física
Lyophilized from 20 mM Tris, pH 8.3, with 1.5 M NaCl.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3