SRP6082
TRXB from Escherichia coli
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
TRXR, Thioredoxin reductase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Escherichia coli
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
Formulário
liquid
peso molecular
34.6 kDa
embalagem
pkg of 100 μg
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
Escherichia coli ... TRXB(949054)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)