SRP6060
LEFTY-I human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
Left-right determination factor 1, Left-right determination factor B, Protein LEFTY-1, Protein LEFTY-B
About This Item
fonte biológica
human
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized
peso molecular
38 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... LEFTY1(10637)
Descrição geral
forma física
Nota de preparo
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3