Documentos Principais
SRP6044
Sigma-Aldrich
Angiostatin from human plasma
Sinônimo(s):
Angiostatin, Angiostatin K1-4, Angiostatin Kringles 1-4
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
human
Ensaio
≥95%
Formulário
liquid
peso molecular
50.0 kDa
embalagem
pkg of 100 μg
Impurezas
Endotoxin, tested
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... PLG(5340)
forma física
In 20 mM HEPES, 150 mM NaCl, pH 7.4
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Alvaro Macieira-Coelho
Inhibitors of Cell Growth (2012)
Anti-angiogenesis mediated by angiostatin K1-3, K1-4 and K1-4.5. Involvement of p53, FasL, AKT and mRNA deregulation.
Chen YH
Thrombosis and Haemostasis (2006)
Characterization of a reduced form of plasma plasminogen as the precursor for angiostatin formation.
Butera D
The Journal of Biological Chemistry (2014)
Angiostatin: an endogenous inhibitor of angiogenesis and of tumor growth.
O' Reilly MS
EXS (1997)