Documentos Principais
SRP5371
Sigma-Aldrich
SCYL1, GST tagged human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
GKLP, HT019, NKTL, NTKL, P105, TAPK, TEIF
Selecione um tamanho
20 μG
R$ 1.842,00
R$ 1.842,00
Previsão de entrega em10 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
20 μG
R$ 1.842,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
R$ 1.842,00
Previsão de entrega em10 de abril de 2025
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Ensaio
≥70% (SDS-PAGE)
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
peso molecular
~85 kDa
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... SCYL1(57410)
Descrição geral
SCYL1 is a transcriptional regulator belonging to the SCY1-like family of kinase-like proteins. SCYL1 has a divergent N-terminal kinase domain that is thought to be catalytically inactive
forma física
Supplied in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mM glutathione, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol.
Nota de preparo
After opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)