SRP5330
PIK3C2A, active, GST tagged human
PRECISIO®, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
CPK, DKFZp686L193, MGC142218, PI3-K-C2(ALPHA), PI3-K-C2A
About This Item
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
linha de produto
PRECISIO®
Ensaio
≥70% (SDS-PAGE)
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
atividade específica
16.2-25.3 nmol/min·mg
peso molecular
~155 kDa
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... PIK3C2A(5286)
Descrição geral
forma física
Nota de preparo
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)