SRP5320
CASK, active, GST tagged human
PRECISIO®, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
CAGH39, CAMGUK, CMG, FGS4, LIN2, MICPCH, TNRC8
About This Item
fonte biológica
human
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
linha de produto
PRECISIO®
Ensaio
≥70% (SDS-PAGE)
forma
buffered aqueous glycerol solution
atividade específica
2.4-3.6 nmol/min·mg
peso molecular
~95 kDa
nº de adesão NCBI
aplicação(ões)
cell analysis
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... CASK(8573)
Descrição geral
forma física
Nota de preparo
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1