Documentos Principais
SRP5317
Sigma-Aldrich
LATS1, active, GST tagged human
PRECISIO®, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
WARTS, wts
Selecione um tamanho
10 μG
R$ 2.177,00
R$ 2.177,00
Previsão de entrega em25 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 μG
R$ 2.177,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
R$ 2.177,00
Previsão de entrega em25 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
linha de produto
PRECISIO®
Ensaio
≥70% (SDS-PAGE)
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
atividade específica
1.1-1.7 nmol/min·mg
peso molecular
~95 kDa
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... LATS1(9113)
Descrição geral
LATS1 is a putative serine/threonine kinase that localizes to the mitotic apparatus and complexes with cell cycle controller CDC2 kinase in early mitosis which is phosphorylated in a cell-cycle dependent manner. The N-terminal region of the protein binds CDC2 to form a complex showing reduced H1 histone kinase activity which indicating a role as a negative regulator of CDC2/cyclin A and the C-terminal kinase domain binds to its own N-terminal region, suggesting potential negative regulation through interference with complex formation via intramolecular binding. LATS1 act as a tumor suppressor and play an important role in the development of soft-tissue sarcomas, ovarian stromal cell tumors and a high sensitivity to carcinogenic treatments.
forma física
Supplied in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mM glutathione, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol.
Nota de preparo
After opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles.
Informações legais
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)