Documentos Principais
SRP5294
Sigma-Aldrich
MEKK6, active, GST tagged human
PRECISIO®, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
ASK2, MAP3K6, MAPKKK6
Selecione um tamanho
10 μG
R$ 1.975,00
R$ 1.975,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 μG
R$ 1.975,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
R$ 1.975,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
linha de produto
PRECISIO®
Ensaio
≥70% (SDS-PAGE)
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
atividade específica
8-12 nmol/min·mg
peso molecular
~67 kDa
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... MAP3K6(9064)
Descrição geral
MEKK6 or MAP3K6 (mitogen-activated protein kinase kinase kinase 6) is a member of the serine/threonine protein kinase family. MEKK6 was identified by its interaction with MAP3K5/ASK, a protein kinase and an activator of c-Jun kinase (MAPK7/JNK) and MAPK14/p38 kinase. MEKK6 cascades relay signals from the cell surface to the nucleus which result in gene transcription. MEKK6 activates the JNK and p38 pathway and induces apoptosis when overexpressed in stably transfected cells. MEKK6 transcript is expressed in several tissues, with the highest expression in heart and skeletal muscle.
forma física
Supplied in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mM glutathione, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol.
Nota de preparo
After opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles.
Informações legais
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)