Documentos Principais
SRP5292
Sigma-Aldrich
PIP5K1A, active, GST tagged human
PRECISIO®, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
RP11-68I18.9
Selecione um tamanho
10 μG
R$ 2.177,00
R$ 2.177,00
Previsão de entrega em14 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 μG
R$ 2.177,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
R$ 2.177,00
Previsão de entrega em14 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
fonte biológica
human
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
linha de produto
PRECISIO®
Ensaio
≥70% (SDS-PAGE)
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
atividade específica
947-1281 nmol/min·mg
peso molecular
~86 kDa
nº de adesão NCBI
aplicação(ões)
cell analysis
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... PIP5K1A(8394)
Descrição geral
PIP5K1A or phosphatidylinositol-4-phosphate 5-kinase 1 alpha phosphorylates phosphatidylinositol-4-phosphate to form phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate. PIP5K1 is required for Wnt3a-induced LRP6 phosphorylation at ser1490 in mammalian cells. Wnt3a stimulates the formation of phosphatidylinositol 4,5-bisphosphates through ′frizzled′ and ′dishevelled′, the latter of which directly interacts with and activated PIP5KI. PIP5K1A-mediated PIP production is crucial for HIV-1 entry and the early steps of infection in permissive lymphocytes. Overexpression of wild-type PI4P5K1A increases HIV-1 Env-mediated PIP production and enhances viral replication in primary lymphocytes.
forma física
Supplied in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mM glutathione, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol.
Nota de preparo
After opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles.
Informações legais
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)