SRP5129
RhoD, His tagged human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
RHOHP1, RHOM, Rho
About This Item
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥70% (SDS-PAGE)
forma
buffered aqueous glycerol solution
peso molecular
~22 kDa
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... RHOD(29984)
Descrição geral
forma física
Nota de preparo
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1