SRP5039
ICK, active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
ECO, KIAA0936, LCK2, MGC46090, MRK
About This Item
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
linha de produto
PRECISIO® Kinase
Ensaio
≥70% (SDS-PAGE)
forma
buffered aqueous glycerol solution
atividade específica
4.1-5.5 nmol/min·mg
peso molecular
~98 kDa
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... ICK(22858)
Descrição geral
forma física
Nota de preparo
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1