SRP5012
CDK9/CyclinK, active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
C-2k, CCNK, CDC2L4, CPR4, MGC9113, PITALRE, TAK
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
linha de produto
PRECISIO® Kinase
Ensaio
≥70% (SDS-PAGE)
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
atividade específica
15-21 nmol/min·mg
peso molecular
~67 kDa (CyclinK)
~68 kDa (CDK9)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... CCNK(8812) , CDK9(1025)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)