SRP4893
TFF1 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
BCEI, HP1, HPS, TFF-1, TFF1, pS2
About This Item
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
peso molecular
~8.2 kDa
embalagem
pkg of 20 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezas
endotoxin, tested
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... TFF1(7031)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Reconstituição
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)