SRP4835
PCNA human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥90% (SDS-PAGE), ≥90% (HPLC)
Sinônimo(s):
Cyclin, MGC8367, PCNA, Proliferating cell nuclear antigen
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Ensaio
≥90% (HPLC)
≥90% (SDS-PAGE)
Formulário
liquid
peso molecular
~29.8 kDa
embalagem
pkg of 5 μg
Impurezas
endotoxin, tested
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... PCNA(5111)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Reconstituição
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)