SRP4693
Apolipoprotein A−I human
recombinant, expressed in E. coli, ≥97% (SDS-PAGE), ≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
APOA1, Apo-AI, Apolipoprotein A-I, C117399, MGC117399
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥97% (HPLC)
≥97% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized
peso molecular
~28 kDa
embalagem
pkg of 100 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezas
endotoxin, tested
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... ApoA1(335)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3