SRP4576
BMP-11 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
BMP 11, GDF11, Growth/Differentiation Factor-11, bone morphogenetic protein 11
About This Item
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
peso molecular
~32.6 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezas
endotoxin, tested
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... GDF11(10220)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Reconstituição
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)