Documentos Principais
SRP4504
Sigma-Aldrich
FABP4 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
AFABP, Adipocyte lipid-binding protein, Adipocyte-type fatty acid-binding protein, Fatty acid-binding protein, Fatty acid-binding protein 4
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥98% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
peso molecular
~16 kDa
embalagem
pkg of 100 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezas
endotoxin, tested
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... FABP4(2167)
Descrição geral
FABPs have been reported to be involved in the uptake and metabolism of fatty acids, maintenance of cellular membrane fatty acids levels, intracellular trafficking, modulation of specific enzymes of lipid metabolic pathways, as well as in the modulation of cell growth and differentiation.
forma física
Sterile filtered and Lyophilized without additives.
Reconstituição
Centrifuge the vial prior to opening. Avoid freeze-thaw cycles.
Reconstitute in water to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL. This solution can then be diluted into other aqueous buffers
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)