SRP4247
MIP-1beta human
recombinant, expressed in E. coli, ≥99% (SDS-PAGE), ≥99% (HPLC)
Sinônimo(s):
CCL4, MIP-1- β, Macrophage inflammatory protein 1-β, Small inducible cytokine A4, T-cell activation protein 2
About This Item
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥99% (HPLC)
≥99% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
peso molecular
~7.6 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
Impurezas
endotoxin, tested
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... CCL4(388372)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Reconstituição
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)