SRP4163
IL-12 from rat
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
CTL maturation factor (TCMF), Cytotoxic lymphocyte maturation factor (CLMF), Edodekin-α, IL-12, NKSF, TSF
About This Item
fonte biológica
rat
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Ensaio
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized
potência
0.01-0.05 ng/mL
peso molecular
~70 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezas
endotoxin, tested
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
rat ... Il12a(84405)
Descrição geral
forma física
Reconstituição