SRP4015
CD40Ligand/TRAP from mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
CD154 antigen, CD40-L, T cell antigen Gp39, TNF-related activation protein, TRAP, Tumor necrosis factor ligand superfamily member 5
About This Item
fonte biológica
mouse
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized
potência
<0.1 μg/mL ED50
peso molecular
~16.4 kDa
embalagem
pkg of 25 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezas
endotoxin, tested
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... Cd40lg(21947)
Descrição geral
forma física
Reconstituição