This soluble, recombinant form of human thrombomodulin is a 51.4 kDa, 491-amino-acid length glycoprotein containing the extracellular domain of thrombomodulin. According to a BLASTP alignment of the product's sequence provided vs. the complete human thrombomodulin protein sequence, it does not contain most of the signal peptide (first 19 residues of the protein sequence) and ends at residue 509 of the human thrombomodulin protein sequence, therefore removing most of the transmembrane and cytosolic portions of the protein. (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P07204/entry)
SRP3172
Thrombomodulin human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Sinônimo(s):
BDCA-3, CD141, THBD, TM
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Ensaio
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
peso molecular
51.4 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
cor
white
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... THBD(7056)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sequência
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
-
Hi, I would like to know if this thrombomodulin contains the CSA chains?
1 answer-