SRP3054
HCC-1 Peptide
≥98% (HPLC), human recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture, 72 aa
Sinônimo(s):
CCL14, HCC-1/HCC-3, Hemofiltrate CC Chemokine-1, NCC-2
About This Item
product name
HCC-1 (CCL14) (72 aa) human, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized
potência
5.0-20.0 ng/mL
peso molecular
7.9 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
cor
white to off-white
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... CCL14(6358)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sequência
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3