SRP2163
Estrogen Receptor human
recombinant, expressed in insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
DKFZp686N23123, ER, ESR, ESRA, Era, NR3A1
About This Item
fonte biológica
human
recombinante
expressed in insect cells
Ensaio
≥80% (SDS-PAGE)
Formulário
frozen liquid
peso molecular
~68 kDa
embalagem
pkg of 4 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentração
200 μg/mL
cor
colorless to clear
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... ESR1(2099)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)