SRP2007
TFIIF (RAP74 subunit) human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
BTF4, RAP74, TF2F1
About This Item
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥80% (SDS-PAGE)
forma
frozen liquid
peso molecular
~59 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentração
200 μg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
cor
clear colorless
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... GTF2F1(2962)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1