Documentos Principais
SRP0733
Sigma-Aldrich
PCTK2 (CDK17)/CYCLINY, Active
PRECISIO® Kinase, recombinant
Selecione um tamanho
10 μG
R$ 4.038,00
R$ 4.038,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 μG
R$ 4.038,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
R$ 4.038,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Ensaio
70-95% (SDS-PAGE)
Formulário
frozen liquid
atividade específica
15-25 nmol/min·mg (radiometric)
peso molecular
~64 kDa (Cyclin Y)
~88 kDa (PCTK2)
concentração
0.1 μg/μL
nº de adesão
NM_002595
NM_145012
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
Aplicação
Useful for kinase assay and Western blot.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Recombinant full-length human PCTK2 (CDK17) and Cyclin Y (2-end) were co-expressed by Baculovirus in Sf9 insect cells using N-terminal GST tags. PCTK2 (CDK17) or cyclin-dependent kinase 17 belongs to the cdc2/cdkx subfamily of the ser/thr family of protein kinases. PCTK2 has similarity to a rat protein that is thought to play a role in terminally differentiated neurons (1). The identification of a large family of cdc2-related kinases opens the possibility of combinatorial regulation of the cell cycle together with the emerging large family of cyclins (2).
Reconstituição
Formulated in 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, with 25% glycerol.
Armazenamento e estabilidade
Store in aliquots at -70°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Informações legais
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)