Documentos Principais
SRP0714
Sigma-Aldrich
ERN2 (IRE2), Active
PRECISIO® Kinase, recombinant
Selecione um tamanho
10 μG
R$ 3.464,00
R$ 3.464,00
Previsão de entrega em26 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 μG
R$ 3.464,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
R$ 3.464,00
Previsão de entrega em26 de maio de 2025
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Ensaio
70-95% (SDS-PAGE)
Formulário
frozen liquid
atividade específica
2.0-3.0 nmol/min·mg (radiometric)
peso molecular
~80 kDa
concentração
0.1 μg/μL
nº de adesão
NM_033266
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... ERN2(10595)
Aplicação
Useful for kinase assay.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Recombinant human ERN2 (IRE2) (499-end) was expressed by Baculovirus in Sf9 insect cells using an N-terminal GST tag. ERN2 or endoplasmic reticulum to nucleus signaling 2 protein, is a human homologue of the yeast Ire1 gene product which plays a role in multiple facets of the ER stress response in mammalian cells (1). This protein belongs to the protein kinase superfamily, Ser/Thr protein kinase family.
Armazenamento e estabilidade
Store in aliquots at -70°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Produtos recomendados
Formulated in 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, with 25% glycerol.
Informações legais
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)