Documentos
SRP0649
Sigma-Aldrich
ARG2, His-Tag
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Sinônimo(s):
Kidney-Type Arginase 2
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
forma
frozen liquid
peso molecular
38 kDa
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... ARG2(384)
Descrição geral
Human Arginase 2B (ARG2B) protein, also known as LCN7 and LIECF3, GenBank Accession No. NM_001172, amino acids 22-355, with an N-terminal His-tag, expressed in an SF9 insect cell expression system. MW = 38 kDa.
forma física
Aqueous solution
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1