Documentos Principais
SRP0606
Sigma-Aldrich
Mouse CD137, FC Fusion (M IgG2A), AviTag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
4-1BB, ILA, TNFRSF9, Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily member 9
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 2.694,00
R$ 2.694,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 2.694,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
R$ 2.694,00
Check Cart for Availability
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Formulário
frozen liquid
peso molecular
monomer 46.7 kDa
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
mouse ... TNFRSF9(21942)
Descrição geral
Mouse secreted CD137, also known as Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily member 9, TNFRSF9, and ILA, GenBank Accession No. NM_001561, a.a. 24-187, fused at the Cterminus to the Fc portion of mouse IgG2a, with a C-terminal AviTagTM expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 46.7 kDa (monomer). This protein runs at a higher MW by SDSPAGE due to glycosylation.
forma física
Aqueous solution
Informações legais
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)