Documentos Principais
SRP0589
Sigma-Aldrich
SIRP-gamma (CD172G), FC Fusion, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
CD172g, Signal regulatory protein-gamma, signal regulatory protein beta 2
Selecione um tamanho
50 μG
R$ 3.621,00
R$ 3.621,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 μG
R$ 3.621,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
R$ 3.621,00
Check Cart for Availability
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Formulário
frozen liquid
peso molecular
67.6 kDa
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... SIRPG(55423)
Descrição geral
Signal regulatory proteingamma (SIRP-γγ), also known as signal regulatory protein beta 2, and CD172g, GenBank Accession No. NP_018556, a.a. 29-360, fused at the C-terminus to the Fc portion of human IgG1 and C terminal Avitag , MW 67.6 kDa, expressed in a HEK293 expression system and enzymatically biotinylated using Avitag technology. Note: SIRP-γ is heavily glycosylated, resulting in higher molecular weight. Biotinylation was confirmed to be >90%.
forma física
Aqueous solution
Informações legais
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)