Documentos Principais
SRP0555
Sigma-Aldrich
CD47, FC Fusion, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
MER6, Rh-related antigen, antigenic surface determinant protein OA3, integrin-associated protein (IAP), leukocyte surface antigen CD47
Selecione um tamanho
50 μG
R$ 3.621,00
R$ 3.621,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 μG
R$ 3.621,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
R$ 3.621,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Formulário
frozen liquid
peso molecular
42.2 kDa
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... CD47(961)
Descrição geral
Human CD47, also known as leukocyte surface antigen CD47, Rh-related antigen, integrin-associated protein (IAP), antigenic surface determinant protein OA3, and MER6. GenBank Accession No. NM_001777, a.a. 19-139 expressed in a HEK293 cell expression system, fused at the C-terminus to the Fc portion of human IgG1, and enzymatically biotin-labeled using Avitag technology. MW = 42.2 kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
forma física
Aqueous solution
Informações legais
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
  1. What part of the protein for product SRP0555 was modified with biotin?
    1 answer
    1. The Avitag (Biotinylation site) is at the C terminus, following the Fc region. The protein is designed with CD47 protein at the N-terminus, a short linker, the human Fc IgG1 region (a.a. 100-330), then the Avitag sequence. The biotin is attached via BirA at that Avitag region.