Documentos Principais
SRP0553
Sigma-Aldrich
Mouse CD155 (PVR), His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
Poliovirus receptor and Nectin-like protein 5
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 2.694,00
R$ 2.694,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 2.694,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
R$ 2.694,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Formulário
frozen liquid
peso molecular
35.6 kDa
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
mouse ... PVR(52118)
Descrição geral
Mouse CD155, also known as Poliovirus receptor and Nectin-like protein 5, GenBank Accession No. NM_027514, a.a. 29-348 with a C-terminal His-tag, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 35.6 kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
forma física
Aqueous solution
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)