Documentos Principais
SRP0529
Sigma-Aldrich
Mouse PD-L1 (CD274), FC Fusion, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
B7 homolog 1 (B7-H1), CD274, Programmed Cell Death 1 Ligand 1
Selecione um tamanho
50 μG
R$ 3.639,00
R$ 3.639,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 μG
R$ 3.639,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
R$ 3.639,00
Check Cart for Availability
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Formulário
frozen liquid
peso molecular
54 kDa
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
mouse ... CD274(60533)
Descrição geral
Mouse secreted Programmed Cell Death 1 Ligand 1 (PD-L1)-Fc fusion protein, also known as CD274 and B7 homolog 1 (B7- H1), GenBank Accession No. NM_021893, a.a. 18-238, fused at the C-terminus to the Fc portion of mouse IgG2a and with a Cterminal Avitag, expressed in a HEK293 cell expression system. This protein was biotinylated using AviTag technology. MW = 54 kDa. Note: this protein runs at an apparent higher molecular weight due to glycosylation.
forma física
Aqueous solution
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)