Documentos Principais
SRP0470
Sigma-Aldrich
TAF1L (1398-1516) GST tag human
recombinant, expressed in E. coli, ≥82% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
TAF1 RNA polymerase II, TATA box binding protein (TBP)-associated factor, 210 kDa-like, TAF2A2
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥82% (SDS-PAGE)
Formulário
aqueous solution
peso molecular
40.6 kDa
embalagem
pkg of 100 μg
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... TAF1L(138474)
Descrição geral
Human TAF1 RNA polymerase II, TAT box binding protein (TBP)-associated factor, also known as TAF1L (GenBank accession No. NM_153809) amino acids 1398 – 1516 with N-terminal GST-tag, MW = 40.6 kDa, expressed in an E. coli expression system.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
P Jeremy Wang et al.
Human molecular genetics, 11(19), 2341-2346 (2002-09-10)
TAF(II)250, the largest subunit of the general transcription factor TFIID, is expressed from the human X chromosome, at least in somatic cells. In male meiosis, however, the sex chromosomes are transcriptionally silenced, while the autosomes remain active. How then are