SRP0469
TAF1L (1517-1649) His tag human
recombinant, expressed in E. coli, ≥79% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
TAF1 RNA polymerase II, TATA box binding protein (TBP)-associated factor, 210 kDa-like, TAF2A2
About This Item
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥79% (SDS-PAGE)
forma
aqueous solution
peso molecular
16.4 kDa
embalagem
pkg of 100 μg
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... TAF1L(138474)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1