SRP0446
RNF20 active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥50% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
BRE1, BRE1A, hBRE1, ring finger protein 20, E3 ubiquitin protein ligase
About This Item
fonte biológica
human
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Ensaio
≥50% (SDS-PAGE)
Formulário
aqueous solution
peso molecular
115 kDa
embalagem
pkg of 20 μg
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... RNF20(56254)
Descrição geral
forma física
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)