SRP0429
PDE4A10 active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥75% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
DPDE2, PDE46, phosphodiesterase 4A, cAMP-specific
About This Item
fonte biológica
human
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Ensaio
≥75% (SDS-PAGE)
forma
aqueous solution
atividade específica
≥75% (compared to standard)
peso molecular
117 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... PDE4A(5141)
Descrição geral
Aplicação
Definição da unidade
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1