SRP0421
DPY30 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥85% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
HDPY-30, Saf19, dpy-30 homolog
About This Item
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥85% (SDS-PAGE)
forma
aqueous solution
peso molecular
12 kDa
embalagem
pkg of 50 μg
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... DPY30(84661)
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2