Documentos Principais
SRP0403
Sigma-Aldrich
Histone H3 peptide (21-44), biotin
≥90% (HPLC)
Selecione um tamanho
80 NMOL
R$ 1.518,00
R$ 1.518,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
80 NMOL
R$ 1.518,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
R$ 1.518,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥90% (HPLC)
Formulário
aqueous solution
embalagem
pkg of 80 nmol
concentração
400 μM
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Descrição geral
Histone H3 Peptide, biotin conjugate. The peptide corresponds to residues 21-44 of histone H3.
Aplicação
Study enzyme kinetics, and screen small molecular inhibitors of Histone 3 (K27) methyltransferases for drug discovery and HTS applications.
Outras notas
200 μL at 400 μM, or 80 nmol Sold as 80 nmol
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)