SRP0385
MLL1/WDR5/Ash2L/RbBP5 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥83% (SDS-PAGE)
About This Item
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥83% (SDS-PAGE)
forma
aqueous solution
peso molecular
27 kDa (MLL1)
35 kDa (WDR5)
60 kDa (RbBP5)
61 kDa (Ash2L)
embalagem
pkg of 50 μg
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... ASH2L(9070) , MLL(4297) , RBBP5(5929) , WDR5(11091)
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2