Documentos Principais
SRP0380
Sigma-Aldrich
EZH2 /EED/SUZ12/RbAp48/AEBP2 human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Selecione um tamanho
20 μG
R$ 3.520,00
R$ 3.520,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
20 μG
R$ 3.520,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
R$ 3.520,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
fonte biológica
human
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
Formulário
aqueous solution
peso molecular
48 kDa (RbBP5)
51 kDa (EED)
53 kDa (AEBP2)
86 kDa (EZH2)
87 kDa (SUZ12)
embalagem
pkg of 20 μg
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
Descrição geral
Mutant version of EZH2 5 member complex, with a Tyr- to-His mutation on amino acids 646 of the EZH2 protein (Genbank Accession No. NM_004456). This mutation is often cited in the scientific literature as Y641H in variant 3 (GenBank Accession No. NM_001203247).
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ryan D Morin et al.
Nature genetics, 42(2), 181-185 (2010-01-19)
Follicular lymphoma (FL) and the GCB subtype of diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) derive from germinal center B cells. Targeted resequencing studies have revealed mutations in various genes encoding proteins in the NF-kappaB pathway that contribute to the activated B-cell