SRP0328
PADI-3 human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥60% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
Peptidyl arginine deiminase, type III
About This Item
fonte biológica
human
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Ensaio
≥60% (SDS-PAGE)
forma
aqueous solution
peso molecular
75 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentração
0.25 mg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... PADI3(51702)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3